Learn More
Huber Immersion Thermostat, CC-E xd
Beschreibung
- CC-E xd with controller Pilot ONE Immersion Circulator
- Temperature Range: (-30) 25 to 200 °C
- Heating capacity: 1.5 to 2.1 kW
- Pressure pump max.: 22 L/min / 0.4 bar
- Suction pump max.: 17 L/min / 0.25 bar
- Power supply: 200/240 V 1~/2~ 50/60 Hz
- Optional: Pump connection: M16 x 1 male
- Depth of immersion 195 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich | -30°C to +200°C |
| Typ | Immersion Circulator |
| Tiefe (metrisch) | 195 mm |
| Elektrische Anforderungen | 1~/2~ 50/60 Hz |
| Spannung | 200/240 V |