Learn More
Merck Immobilon™-E Transfermembran
Artikelnummer. 15867541 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Rolle
10 Bögen
4 Blatt
50 Blatt
Dimensions (LxW):
1,875 m x 26,5 cm
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
10 Stück
4 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Dimensions (LxW) unitSize
15867541 1 Rolle 1,875 m x 26,5 cm 1 Rollen
16379591 1 Rolle 10 m x 8,5 cm 1 Stück
15897531 4 Blatt 7 x 8,4 cm 4 Stück
15807541 50 Blatt 7 x 8,4 cm 50 Stück
15817541 10 Bögen 8 x 10 cm 10 Stück
15827541 10 Bögen 9 x 12 cm 10 Stück
15837541 10 Bögen 10 x 10 cm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15867541 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. IEVH00005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 €
    304.52 € / 1 Rollen
    Sparen 27.48 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Immobilon™-E bietet eine PVDF-Blotting-Membran, die in Transferpuffer oder Wasser benetzt und den Schritt des Vorbefeuchtens mit Alkohol überflüssig macht.
Merkmale:
  • 0,45 μDie Porengröße von µm ist ideal für die meisten Western-Blotting-Anwendungen mit Chemilumineszenz- oder chromogener Detektion.
  • Spart Zeit und reduziert den Abfall, indem der Alkohol vor dem Befeuchten eliminiert wird.
  • Eine höhere Proteinretention liefert ein stärkeres Signal als die meisten Nitrozellulosemembranen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Leicht mit Wasser benetzbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Farbe Weiß
Code IEVH
Oberfläche Glatt
Menge 1 Rolle
Format Rolle
Material PVDF
Porengröße 0,45 μm
Dimensions (LxW) 1,875 m x 26,5 cm