Learn More
Merck Immobilon™ GO für einfache Immundetektion
Artikelnummer. 16399591 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Menge:
10/Packung
2/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 16399591
Marke: Merck IMGDV002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Immobilon™ GO nutzt die Prinzipien der Lateral-Flow-Assays für die unbeaufsichtigte Verarbeitung von Western Blots an. Legen Sie einfach Ihren Miniblot in das Gerät und fügen Sie dann Ihre Wasch- und Antikörperlösungen an den Anschlüssen oben hinzu. Sie können das Nachweissubstrat später anwenden und Ihren Western Blot abbilden.
Das Immobilon™ GO-Gerät ist ein freihändiges Immundetektionsgerät, das für die unbeaufsichtigte Verarbeitung von Western Blots entwickelt wurde. Jedes Gerät kann einen Mini-Blot verarbeiten. Das einzigartige Design nutzt eine kontinuierliche sequenzielle Flüssigkeitskonvektion über eine Flussmatrix, um freihändige Antikörperbindung und Membranwaschschritte während der Immundetektion in Western Blots zu ermöglichen.
Das Immobilon™ GO-Gerät ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und benötigt keine externe Stromversorgung oder Vakuumquelle für den Betrieb. Der standardmäßige, fettfreie Trockenmilchblot wird während der gesamten Immobilon™ GO-Einrichtung verwendet, um einen einfachen Übergang von herkömmlichen westlichen Blotting-Protokollen zu ermöglichen. Western Blots benötigen nur 3 Stunden. Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit können Blots jedoch länger im Immobilon™ GO-Gerät verbleiben, selbst für die Verarbeitung über Nacht.
Kompatible Blockierungslösungen
  • TBS-T mit NFDM
Kompatible Nachweisreagenzien
  • Immobilon Western HRP-Substrate
  • Handelsübliche Nachweisreagenzien
Kompatible Membranen
  • PVDF (Immobilon Membranen)
  • Nitrozellulose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Chemilumineszierend, fluoreszierend, chromogen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoblot (Western)
Menge 2/Packung
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur