Learn More
Merck Immobilon™ GO für einfache Immundetektion
Immobilon™ GO nutzt die Prinzipien der Lateral-Flow-Assays für die unbeaufsichtigte Verarbeitung von Western Blots an. Legen Sie einfach Ihren Miniblot in das Gerät und fügen Sie dann Ihre Wasch- und Antikörperlösungen an den Anschlüssen oben hinzu. Sie können das Nachweissubstrat später anwenden und Ihren Western Blot abbilden.
49.95 € - 205.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Chemilumineszierend, fluoreszierend, chromogen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoblot (Western) |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16399591
|
Merck
IMGDV002 |
2/Packung |
49.95 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16309601
|
Merck
IMGDV010 |
10/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Das Immobilon™ GO-Gerät ist ein freihändiges Immundetektionsgerät, das für die unbeaufsichtigte Verarbeitung von Western Blots entwickelt wurde. Jedes Gerät kann einen Mini-Blot verarbeiten. Das einzigartige Design nutzt eine kontinuierliche sequenzielle Flüssigkeitskonvektion über eine Flussmatrix, um freihändige Antikörperbindung und Membranwaschschritte während der Immundetektion in Western Blots zu ermöglichen.
Das Immobilon™ GO-Gerät ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und benötigt keine externe Stromversorgung oder Vakuumquelle für den Betrieb. Der standardmäßige, fettfreie Trockenmilchblot wird während der gesamten Immobilon™ GO-Einrichtung verwendet, um einen einfachen Übergang von herkömmlichen westlichen Blotting-Protokollen zu ermöglichen. Western Blots benötigen nur 3 Stunden. Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit können Blots jedoch länger im Immobilon™ GO-Gerät verbleiben, selbst für die Verarbeitung über Nacht.
Kompatible Blockierungslösungen
- TBS-T mit NFDM
Kompatible Nachweisreagenzien
- Immobilon Western HRP-Substrate
- Handelsübliche Nachweisreagenzien
Kompatible Membranen
- PVDF (Immobilon Membranen)
- Nitrozellulose
Spezifikation
Chemilumineszierend, fluoreszierend, chromogen | |
Immunoblot (Western) | |
Raumtemperatur |