Learn More
Merck Immobilon-NC Membranes, Triton-Free, 0.45 μm
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
82 mm
85 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Zellulosemischester, Tensid-frei
Zellulosemischester mit 0,45 μm (0,45 Mikron-Filter) Porengröße, Tensid-frei, Transfermembran für Western Blotting mit chromogenen, radioaktiven oder fluoreszierenden Nachweisverfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Material | Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat), tritonfrei |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | 60 ml/min x cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Flüssigkeiten; Sterilisierung der Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven und Antibiotika; Luftüberwachung; Partikelanalyse; Partikelentfernung; biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Präzipitate usw.). |
| Membrantyp | Glatt |
| Typ | Blotting-Membranen |
| Benetzbarkeit | Hydrophil |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Immobilon-NC Triton-free 82mm disc 50/pk MCE .45um
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.