Learn More
Merck Immobilon-NC-Membranen, Triton-frei, 0,45 μm
Artikelnummer. p-7232229 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
82 mm
85 mm
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10166480 85 mm 50 Stück
10238200 82 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10166480 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. HATF08550
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zellulosemischester, Tensid-frei
Zellulosemischester mit 0,45 μm (0,45 Mikron-Filter) Porengröße, Tensid-frei, Transfermembran für Western Blotting mit chromogenen, radioaktiven oder fluoreszierenden Nachweisverfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Material MCE
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 60 ml/min x cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Flüssigkeiten; Sterilisierung der Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven und Antibiotika; Luftüberwachung; Partikelanalyse; Partikelentfernung; biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Präzipitate usw.).
Membrantyp Glatt
Typ Blotting-Membranen
Benetzbarkeit Hydrophil
Durchmesser (metrisch) 85 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Immobilon-NC Triton-free 85mm disc
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P370+P378-Bei Brand: pulver zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose