Learn More
Merck Immobilon-PSQ PVDF-Membranen
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,875 m x 26,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kompatible Färbungen: Coomassie Brillantblau, Amido Schwarz, India Ink, Ponceau-S rot, Colloidal-Gold, CPTS, Toluidin Blau, Transillumination, Sypro™ Ruby
hydrophob, Transfer, Membran, PVDF
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Filtercode: ISEQ; Immobilon PSQ-Transfermembran |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blotting, Immunblotting (Western), Dot Blot |
| Bindungsvermögen | Elektrostatisch, hydrophob |
| Farbe | Weiß |
| Code | ISEQ |
| Oberfläche | Glatt |
| Format | Rolle |
| Material | PVDF |
| Porengröße | 0.2 μm |
| Dimensions (LxW) | 1,875 m x 26,5 cm |