Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Immune Monitoring Panel for MAGPIX, 65plex
Beschreibung
Analysieren Sie diese 65 Ziele gleichzeitig für ein effizientes Immunantwort-Profiling, die Biomarker-Entdeckung und die Validierung. Dieses Kit besteht aus zwei separaten Kits: einem 43-plex- und einem 22-plex-Kit, die speziell für die Verwendung auf dem MAGPIX-Gerät entwickelt wurden, dass bis zu 50 Ziele gleichzeitig nachweisen kann. Luminex 100- und FLEXMAP 3D-Anwender sollten das Immunmonitoring 65 Plex Panel (Art.- Nr. EPX650-10065-901) verwenden, das alle 65 Ziele in einem einzigen Panel enthält.
Vorkonfigurierte ProcartaPlex Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den erforderlichen Reagenzien für den Assay geliefert.
Zielliste [Bead-Region]:
22-plex: APRIL [52], BAFF [65], BLC (CXCL13) [15], CD30 [34], ENA-78 (CXCL5) [55], Eotaxin-2 (CCL24) [37], Eotaxin-3 (CCL26) [77], FGF-2 [75], Fraktalkin (CX3CL1) [39], IL-16 [47], IL-2R (CD25) [22], IL-20 [26], I-TAC (CXCL11) [46], MCP-2 (CCL8) [18], MCP-3 (CCL7) [66], MDC (CCL22) [30], MIF [67], MIG (CXCL9) [54], TNF-RII [45], TRAIL (CD253) [29], TSLP [61], TWEAK [35]
43-plex: CD40L (CD154) [74], Eotaxin (CCL11) [33], Gro-alpha (CXCL1) [61], G-CSF (CSF-3) [42], GM-CSF [44], HGF [46], IFN alpha [48], IP-10 (CXCL10) [22], IFN gamma [43], IL-1 alpha [62], IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-3 [73], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-7 [26], IL-8 (CXCL8) [27], IL-9 [52], IL-10 [28], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-15 [65], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-18 [66], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14], IL-31 [37], LIF [15], M-CSF [67], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alpha (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47], MIP-3 alpha (CCL20) [56], MMP-1 [64], NGF beta [55], SDF-1 alpha (CXCL12) [13], SCF [39], TNF alpha [45], TNF beta [54], VEGF-A [78]
Informationen zu ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunoassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum bzw. 50 µl Zellkulturüberstand und es dauert nur vier Stunden, bis analysierte Ergebnisse zur Verfügung stehen.
Zu den Merkmalen gehören:
• Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse – dieses Panel wurde nach dem höchsten Industriestandard validiert und umfasst sowohl die Möglichkeit zur Kombination von Proteinzielen als auch einen Kreuzreaktivitätstest
• Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25 – 50 µl
• Bewährte Luminex Technologie – vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform für den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Multiplex-Panel |
| Menge | 96 Tests |
| Spezies | Human |
| Combinability | Nicht kombinierbar |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Assay-Empfindlichkeit: | Siehe Analysezertifikat |
| Assay-Bereich | Siehe Analysezertifikat |
| Format | Multiplex-Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminex™ Geräte |
| Produktlinie | ProcartaPlex |
| Mehr anzeigen |