Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule, weiß und schwarz
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10060591
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Volumen (metrisch) Well:
350 μl
380 μl
400 μl
Oberflächenbehandlung:
MaxiSorp
Microlite 1 +
Polystyrol
Packungsgröße:
320 Stück
60 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Volumen (metrisch) Well Oberflächenbehandlung Packungsgröße
10060591 Schwarz 400 μl Polystyrol 60 Stück
10376231 Weiß 350 μl MaxiSorp 60 Stück
10040591 Weiß 350 μl Polystyrol 60 Stück
10080611 Durchsichtig 350 μl MaxiSorp 60 Stück
10759081 Schwarz 400 μl MaxiSorp 60 Stück
10634247 Weiß 380 μl Microlite 1 + 320 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10060591 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 475523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00 €
    351.00 € / 60 Stück
    Sparen 6.00 €
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungstests mit diesen Immuno Standardmodulen, weiß und schwarz, aus.
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunoassays und Bindungstests mit Thermo Scientific™ Immuno Standardmodulen, weiß und schwarz, aus.
Eigenschaften:
  • Erhältlich in 8-, 12- oder 16-Well-Streifen
  • Mit oder ohne Rahmen für optimale Assays
  • Wells mit flachem Boden oder C-Boden
  • Wahl zwischen drei Oberflächentypen für optimale Bindung
  • Weißes Format für eine höchstmögliche Signalreflexion mit niedriger Hintergrundfluoreszenz; empfohlen für Epifluoreszenz
  • Schwarzes Format reduziert Streulicht, das bei Epifluoreszenz auftreten kann
  • Transparentes oder klares Format ausschließlich für zeitaufgelöste Fluoreszenzanwendungen
Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ und Microlite™ 1+ dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Microlite 2+ ist leicht hydrophil und bindet verschiedene Biomoleküle.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
BreakApart Nein
Bindungseigenschaft Hydrophob
Zertifiziert No
Format Standard
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Array 8 x 12
Verpackung 60 Kartons
Bindungsart Adsorption
Farbe Schwarz
Produkttyp Mikrotiterplattenstreifen
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 400 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 350 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Polystyrol
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz
Anzahl pro Karton 60
Anzahl pro Packung 5
Plattenblockierung Keine
Menge 60/Karton
Zielmolekül Lipide