Learn More
Honeywell™ Impact Pro Gehörschutz mit Verstärkung
Artikelnummer. 15886825
Ansicht ändern
Click to view available options
Schwarz, NNR: 30, SNR: 33
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15886825 Schwarz, NNR: 30, SNR: 33
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15886825 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 1018953
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für Kurzwaffen- und Pistolenschützen, die eine hohe Geräuschdämpfung wünschen.
  • Sprachverstärkung für die Kommunikation auf Frequenz
  • Automatische Abschaltung nach 4 Stunden verlängert die Batterielebensdauer
  • Kann an MP3-Player, Smartphones und Scannerradios angeschlossen werden
  • Externes Batteriefach
  • Gummierte Druckpunkte verhindern das Verkratzen von Kolben
  • Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregler über eine Taste
  • Aggressives taktisches Styling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinien: 89/686/EWG, EC-Kategorie PSA: Kategorie II, Normen: EN 352-1:2002, EN 352-4:2001, EN 352-8:2008, ISO 4869-1:1990, ISO 4869-2:1994, ISO 4869-3:2007, Labor: PZT GmbH, An der Junkerei 48 F D-26389 Wilhelmshaven Deutschland, Nummer der benannten Stelle: 1974
Zur Verwendung mit (Anwendung) Regierung, Strafverfolgung, Militär, Schalldämpfung, Schusswaffen
Rauschunterdrückung (NRR) NNR: 30 dB, SNR: 33 dB
Enthält Zwei AAA-Batterien und 3,5-Audio-Eingangskabel