Learn More
Imperatorin, TRC
Artikelnummer. 30136316
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136316 25 mg 25 Milligramm
30132989 10 mg 10 Milligramm
17954475 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136316 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI49500025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 482-44-0
Summenformel C16 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.28
Synonym 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]- (8CI,9CI), Imperatorin (6CI), 8-Isopent-2-enyloxy-6,7-furanocoumarin, 8-Isopentenyloxypsoralene, Ammidin, Marmelide, Marmelosin, NSC 402949
IUPAC-Name 9-(3-methylbut-2-enoxy)furo[3,2-g]chromen-7-one
SMILES CC(=CCOc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imperatorin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Formelmasse 270.0892