Learn More
Justrite™ In-Flow Sicherheitsbehälter
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
9,5 in.
14,75 in.
Höhe (metrisch):
24.1 cm
37.4 cm
Form:
Oval
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte
- Ausgestattet mit der nötigen selbstschließenden Füll-/Ausgusstülle mit Flammensperre aus Edelstahl
- Zwei Schnellkupplungsanschlüsse: einer aus Polypropylen zur Entlüftung und einer aus Edelstahl, um den Durchfluss des Lösungsmittels zu regeln
- Die Edelstahl-Trennvorrichtung beinhaltet Klemmverschraubungen mit einem Außendurchmesser von 1/8 in. (1/16 in. Innendurchmesser) und einem Außendurchmesser von 1/16 in. (1/32 in. Innendurchmesser)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FM, NFPA, OSHA |
| Produkttyp | Sicherheitskanne |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 8 l |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polyethylen |
| Enthält | Selbstschließende Füll-/Ausgießstülle |
| Form | Rund |
| Höhe (angloamerikanisch) | 14,75 in. |
| Höhe (metrisch) | 37.4 cm |
| Mehr anzeigen |