Learn More
In-Service-Schmierstoffe FT-IR-Kontrollstandard
Artikelnummer. 30310872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30310872 100 mL
30310128 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30310872 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGFTIR100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix Kohlenwasserstofföl
Industry Type Industrielle QK
Menge 100 mL