Learn More
B Braun™ IN-Stopfen-Dichtungskegel
Beschreibung
- Glatte, hygienische, kontaminationsfreie Außenfläche
- Kontaktfreier Luer-Konus
- Primer-Volumen von 0.16 ml
- Latexfrei
- Einfach und bequem in der Handhabung, kann auch als Verschlusskegel für offene (weibliche) Zugänge verwendet werden
- Gelb
- Lieferbar in Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zwischeninjektionen durch die Injektionsmembran hindurch |
| Latexfrei | Ja |
| Produkttyp | Stopfen/Dichtungskonus |
| Menge | 100/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | Vorspülvolumen von 0.16 ml. |
| Anschlusstyp | Luer-Konus |