Learn More
Motic™ Auflicht-/Durchlicht-Ständer mit ESD, SMZ-171
Product Code. 15435522
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SMZ-171 Mikroskop
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Zur Verwendung mit (Geräte) Unit Size
15435522 SMZ-171 Mikroskop 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15435522 Supplier Motic™ Supplier No. 1101000902062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00 €
    470.00 € / 1 Stück
    Sparen 19.00 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 25-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Großer Arbeitsbereich mit Auflicht-/Durchlicht-Mikroskopstativ mit elektrostatischer Entladungsfunktion. Der Motic™ Ständer für Auflicht/Durchlicht mit ESD SMZ-171 bietet eine leistungsstarke Ausstattung und vielseitige Anwendungen.
  • Großer Arbeitsbereich.
  • Elektrostatische Entladefunktion (ESD)
  • 3 W-LED-Beleuchtung mittels Auflicht und Durchlicht mit Intensitätsregelung.
  • Durchlicht mit verstellbarem Reflektor (schräge Beleuchtung).
  • Option zur Anpassung der flexiblen Lichtführung.
  • Hauptversorgung 100 V bis 240 V (UL).
  • Elektrische Entladung.
  • Kopfhalter im Lieferumfang enthalten.
  • Kopf nicht enthalten.
Specifications
Typ Mikroskopständer für Auflicht/Durchlicht
Beschreibung 3 W-LED-Beleuchtung mittels Auflicht und Durchlicht mit Intensitätsregelung
Durchmesser (metrisch) Außendurchmesser des Kopfhalters:76mm
Zur Verwendung mit (Geräte) SMZ-171 Mikroskop
Enthält Kopfhalter (ohne Kopf), Funktion für elektrostatische Entladung
Spannung 100/240 V (CE)