Learn More
Motic™ Ständer für Auflicht/Durchlicht SMZ-171
Artikelnummer. 15415522
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SMZ-171 Mikroskop
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15415522 SMZ-171 Mikroskop 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15415522 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101000901682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00 €
    438.00 € / 1 Stück
    Sparen 17.00 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mikroskopständer für Auflicht/Durchlicht mit großem Arbeitsbereich. Der Motic™ Ständer für Auflicht/Durchlicht SMZ-171 bietet eine leistungsstarke Ausstattung und vielseitige Anwendungen.
  • Großer Arbeitsbereich.
  • Elektrostatische Entladefunktion (ESD)
  • 3 W-LED-Beleuchtung mittels Auflicht und Durchlicht mit Intensitätsregelung.
  • Durchlicht mit verstellbarem Reflektor (schräge Beleuchtung).
  • Option zur Anpassung der flexiblen Lichtführung.
  • Hauptversorgung 100 V bis 240 V (UL).
  • Kopfhalter im Lieferumfang enthalten.
  • Kopf nicht enthalten.
Spezifikation
Typ Mikroskopständer für Auflicht/Durchlicht
Beschreibung 3 W-LED-Beleuchtung mittels Auflicht und Durchlicht mit Intensitätsregelung
Durchmesser (metrisch) Außendurchmesser des Kopfhalters:76mm
Zur Verwendung mit (Geräte) SMZ-171 Mikroskop
Enthält Kopfhalter (ohne Kopf)
Spannung 100/240 V (CE)