Learn More
Inconel™ 600 Gaze, 200 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.05 mm (0.002 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Inconel™ 600 gauze |
| Namenshinweis | 200 mesh woven from 0.05mm (0.002 in.) dia. wire |
| Menge | 75 x 75 mm |
| Netzgröße | 200 Mesh |
| Form | Drahtgewebe |
| MDL-Nummer | MFCD01741927 |