missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEPperCHIP™ Inkubationstablett 3/1

Artikelnummer. 16347738
Change view
Click to view available options
Anzahl Arrays:
3 Mikroarrays für bis zu 3 Proben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Arrays unitSize
16347738 3 Mikroarrays für bis zu 3 Proben 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16347738

Marke: PEPperCHIP™ PPC.004.001

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vollständig wiederverwendbare Inkubationstablett für die Analyse von bis zu3 PEPerCHIP™ Peptid-Mikroarrays parallel in einem einzigen Experiment.

  • Minimale Probenhandhabung
  • Schüttelinkubation aktiviert
  • Vollständig wiederverwendbar
  • Komponenten: PVC-C-Grundplatte, PVC-C-Well-Platte mit Schrauben, Silikondichtung und Acryldeckel
  • Fachformat: 12,8 x 8,55 cm
  • Well size: 1, 70 x 20 mm

Spezifikation

Anzahl Arrays 3 Mikroarrays für bis zu 3 Proben
Format 3 verfügbare Steckplätze für 3 PEPperCHIP™ Peptid-Mikroarrays in 1 Array-Kopierformat
Farbe Schwarz
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Entdeckung, Protein-Peptid-Interaktionsstudien
Zur Verwendung mit (Geräte) PepperCHIPtrade;-Peptid-Mikroarrays
Enthält Grundplatte, Objektträgerformat-Wellplatte und Dichtung, Schrauben und Deckelabdeckung
Anzahl Proben 3
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.