Learn More
Scientific Industries Incubator-Genie, EU-Stecker
Artikelnummer. 10125764 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
3 bis 35 U/min (rotierend), 6 bis 70 Zyklen/min. (Schaukelnd)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
10125764 3 bis 35 U/min (rotierend), 6 bis 70 Zyklen/min. (Schaukelnd) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10125764 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4404.75 €
    4158.83 € / 1 Stück
    Sparen 245.92 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Incubator-Genie ist ein multifunktionaler Schüttel-Inkubator und Hybridisierungsofen.Enthält eine wippende und rotierende Magnetplattform sowie Zubehör.
  • Erhitzen, drehen, wippen und schütteln Sie alles in einem kompakten Tischgerät.
  • Die magnetische Edelstahlplattform kann leicht so eingestellt werden, dass sie fast jeden Behälter wippt oder dreht
  • Präzise Temperaturregelung und -gleichförmigkeit von 28 bis 75 °°C.
  • Die Kammerluft wird sanft und kontinuierlich umgewälzt, um die Konstanz und Gleichförmigkeit der Temperatur zu gewährleisten
  • Ideal für die Hybridisierung
  • Das bruchsichere Fenster ermöglicht die Inspektion von Proben, ohne die Kammerumgebung zu stören
  • Eine Vielzahl von Zubehör ist erhältlich, damit eine maximale Anwendungsvielseitigkeit gewährleistet ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 4,5 kg
Drehzahlbereich 3 bis 35 U/min (rotierend), 6 bis 70 Zyklen/min. (Schaukelnd)
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 28 bis 75 °C
Stromstärke 2,5 A
Aufnahmevermögen 24 l
Produkttyp Inkubationsschüttler
Tragkraft (angloamerikanisch) 10 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU-Stecker
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 82° bis 167° Grad Fahrenheit
Frequenz 50 Hz
Material Plattform aus Edelstahl
Innentiefe (angloamerikanisch) 10 in.
Innentiefe (metrisch) 25,4 cm
Abmessungen (L x B) Plattform 20,0 x 34,0 cm (8 x 14 in.)
Abmessungen (L x B x H) 40 x 56 x 37 cm (15,75 x 22 x 14,5 in.)
Innenhöhe (metrisch) 26 cm
Innenlänge (angloamerikanisch) 10 in.
Innenlänge (metrisch) 25,4 cm
Innenbreite (metrisch) 36,2 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 57 lb.
Versandgewicht (metrisch) 25,85 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 43 lb.
Gewicht (metrisch) 19,5 kg
Genauigkeit ±1,0°C
Modell Inkubator-Genie, 230V EU
Display Digitale Tastatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gel- und Blot-Färbung, Zell- oder Bakterienkultur sowie alle Anwendungen, die Mischen, Waschen, Schütteln und Temperaturkontrolle einer Probe erfordern
Luftfeuchtigkeitsbereich 0,95
Enthält 3 Klemmplatten (für Röhrchen mit 10 bis 13 mm, 15 bis 17 mm, 28 bis 30 mm Außendurchmesser), 4 Beutel-Montagestreifen, 1 rutschfestes Tablett, 1 Ablagefläche
Plattformausführung Magnetische Plattform
Gewährleistung und Service 2 Jahre Garantie