Learn More
Scientific Industries Incubator-Genie
Artikelnummer. 16627662 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16627662 UK-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16627662 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4404.75 €
    4158.83 € / 1 Stück
    Sparen 245.92 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhitzen, drehen, wippen und schütteln Sie alles in einem kompakten Tischgerät.
  • Tischinkubator mit Schüttel- und Drehfunktionen mit präziser Temperaturregelung und Temperaturgleichförmigkeit
  • Präzise Temperaturregelung und -gleichförmigkeit – Bereich von 28 ºC bis 75 ºC
  • Die Kammerluft wird sanft und kontinuierlich umgewälzt, um die Konsistenz und Gleichförmigkeit der Temperatur zu gewährleisten
  • Die magnetische Edelstahlplattform kann leicht so eingestellt werden, dass sie fast jeden Behälter wippt oder dreht
  • Ideal für die Hybridisierung
  • Das bruchsichere Fenster ermöglicht die Inspektion von Proben, ohne die Kammerumgebung zu stören
  • Eine Vielzahl von Zubehör ist erhältlich, damit eine maximale Anwendungsvielseitigkeit gewährleistet ist
  • Die optionale horizontale Orbitalbefestigung ist ideal für Western Blots und um Zellen oder Lösungen in Suspension zu halten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 4,5 kg
Drehzahlbereich 3 bis 35 U/min, 6 bis 70 Zyklen/Minute
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 28 bis 75 °C
Wirkleistung 345 W
Stromstärke 1,5 A
Drehung Zentriert auf Achse
Aufnahmevermögen 24 l
Produkttyp Schüttel-/Rotationsbrutschrank für den Schreibtisch
Tragkraft (angloamerikanisch) 10 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp UK-Stecker
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 82° bis 167° Grad Fahrenheit
Temperaturgenauigkeit ±1,0°C
Frequenz 50 Hz
Material Plattform aus Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 15,75 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 10 in.
Tiefe (metrisch) 400 mm
Innentiefe (metrisch) 254 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 200 x 340 mm
Abmessungen (L x B x H) 400 x 560 x 368 mm
Höhe (angloamerikanisch) 14,5 in.
Höhe (metrisch) 368 mm
Innenhöhe (metrisch) 260 mm
Innenlänge (angloamerikanisch) 14,25 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 14 in.
Innenlänge (metrisch) 362 mm
Länge (metrisch) Plattform 340 mm
Breite (angloamerikanisch) 15.75 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 8 in.
Breite (metrisch) 400 mm
Innenbreite (metrisch) 254 mm
Breite (metrisch) Plattform 200 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 57 lb.
Versandgewicht (metrisch) 26 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 43 lb.
Gewicht (metrisch) 19,5 kg
Display Digitalanzeige von Temperatur und Drehzahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Der Inkubator eignet sich am besten für Anwendungen wie Gel & Amp; Blot-Färbung, Zell-/Bakterienkultur, sowie für alle Anwendungen, die Mischen, Waschen, Schütteln und Temperaturkontrolle einer Probe erfordern.
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetische Plattform aus Edelstahl
Enthält Lieferung mit magnetischer Plattform; je eine Klemmplatte für 10-13 mm, 15-17 mm, 28-30 mm Röhrchen; vier Beutelbefestigungsstreifen; rutschfeste Ablage; stapelbares Drahtgestell.
Plattformausführung Magnetische Plattform aus Edelstahl
Modell Tischinkubator mit Schüttel- und Drehfunktionen
Gewährleistung und Service 2 Jahre Teile und Arbeit