Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indacaterol maleate |
| Schmelzpunkt | 195.0°C to 197.0°C |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso |
| Formelmasse | 508.57 |