Learn More
Indacaterolmaleat, Mikromol
Artikelnummer. 30458343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458343 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458343 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3994.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Indacaterolmaleat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indacaterol Maleic Acid Salt
CAS 753498-25-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Indacaterol Maleic Acid Salt
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C24 H28 N2 O3 . C4 H4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), Arcapta, Indacaterol maleate, Onbrez, QAB 149AFA
InChI-Formel InChI=1S/C24H28N2O3.C4H4O4/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t22-;/m0./s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name (Z)-But-2-endisäure;5-[(1R)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-1H-chinolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 508.56
Menge 250 mg
Formelmasse 508,221 g/mol