Learn More
Indacaterol Maleinsäuresalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indacaterol Maleic Acid Salt |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H28N2O3.C4H4O4/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t22-;/m0./s1 |
| Formelmasse | 508.221 |