Learn More
Indan-1-ol (1-Indanol), Mikromol™
Artikelnummer. 30051440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051440 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051440 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3667.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Indan-1-ol (1-Indanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Indanol
CAS 10-6-6351
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Indanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1H-Inden-1-ol, 2,3-dihydro-, 1-Indanol (6CI,7CI,8CI), 1-Indanol, (±)-, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, (RS)-1-Indanol, (±)-1-Indanol, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, 1-Hydroxyhydrindene, 1-Hydroxyindan, NSC 31258, Indan-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
SMILES OC1CCc2ccccc12
IUPAC-Name Indan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 134.175
Menge 25 mg
Formelmasse 134,0732 g/mol