Learn More
Indapamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17933926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933926 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17933926 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0477.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Indapamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indapamide
CAS 26807-65-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Indapamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H16 Cl N3 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Indapamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)- (9CI), Benzamide, 4-chloro-N-(2-methyl-1-indolinyl)-3-sulfamoyl- (8CI), Bajaten, Damide, Flubest, Fludex, Fludin, Flupamid, Indaflex, Indamide, Indamol, Ipamix, Lozol, Natrilix, Noranat, Racemic indapamide, S 1520, SE 1520, Tandix, Tertensif, Veroxil, (+/-)-Indapamide
InChI-Formel InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
SMILES CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-Chlor-N-(2-methyl-2,3-dihydroindol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 365.83
Menge 250 mg
Formelmasse 365,0601 g/mol