Learn More
Indazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10112590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10112590 5 g Glasflasche 5 Gramm
11916601 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10112590 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122120050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 271-44-3 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 271-44-3
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
InChI-Schlüssel BAXOFTOLAUCFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole, 1h-benzopyrazole, 2-azaindole, isoindazole, 2h-indazole, 1,2-diazaindene, 1,2-benzodiazole, 1h-indazol, benzopyrazole, 1,2-benzopyrazole
PubChem CID 9221
ChEBI CHEBI:36669
IUPAC-Name 1H-Indazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indazole
Schmelzpunkt 146.0°C to 150.0°C
Farbe Beige bis weiß
Siedepunkt 270.0°C (743.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 23,122
Merck Index 15,4976
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Nadelähnliches Kristallpulver