Learn More
Thermo Scientific Chemicals India Ink Lösung, 0.2 % im PBS-Puffer
Artikelnummer. p-7076558
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15423679
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61007.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
India Ink ist eine einfache schwarze Tinte. Früher wurde sie zum Schreiben und Drucken verwendet und wird heute häufig zum Zeichnen von Comicbüchern und Zeichentrickfilmen verwendet.
India ink is a simple black ink. Previously it has been used for writing and printing and is now commonly used for drawing in comic books and comic strips. India ink is also used in medical research to visualize blood vessels when viewed under a microscope. It is used in a diluted form as an ultra-fine polishing medium for making precise optical surfaces on metals. In ophthalmology, it is used to some extent in corneal tattooing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 500 ml
Format Flüssig
Form Flüssig