Learn More
QIAGEN FTA Classic Indikatorkarten
Description
Für Entnahme, Stabilisierung, Verarbeitung, Transport und Archivierung von buccalen Nukleinsäureproben. QIAcard FTA Classic mit Indikator, 4 Probenbereiche pro Karte.
- QIAcard Indicating FTA Karten enthalten einen rosa Farbstoff, der weiß wird, wenn eine farblose Probe, z. B. Bukkalzellen oder Speichel, aufgetragen wird.
- Stabilisierung und Schutz von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur mit Punktvolumen von 125 μl.
- Lysiert Zellen bei Kontakt, denaturiert Proteine und verhindert den DNA-Abbau.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Für das Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von in der Wange entnommenen DNA-Proben. |
| Format | Karte |
| Probentyp | Aus der Wange entnommene DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Direkte STR-Amplifikation |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forensik, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung, Plasmidanalysen, Nahrungsmittel- und Agrikulturtests, Medikamentenentwicklung, Genomik, STR-Analysen, Tierbestimmung, Gesamtgenomamplifikation, Molekularbiologie |
| Enthält | Rosa Farbstoff mit Indikator |
| Anzahl Proben | 4 |
| Produkttyp | FTA Classic-Karten mit Indikator |
| Menge | 100/Packung |
| Probenvolumen | 125 μl |
Safety and Handling
Signal Word
- Achtung