Learn More
QIAGEN FTA Classic Indikatorkarten
Artikelnummer. 11959075
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Packung
25 Packungen
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11959075 25 Packungen 25 Stück
10233352 100/Packung 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 11959075
Marke: QIAGEN WB120306
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Sammeln, Stabilisieren, Aufbereiten, Transportieren und Archivieren von bukkalen Nukleinsäureproben. Anzeigende QIAcard FTA Classic mit 4 Probenbereichen pro Karte.
Für Entnahme, Stabilisierung, Verarbeitung, Transport und Archivierung von buccalen Nukleinsäureproben. QIAcard FTA Classic mit Indikator, 4 Probenbereiche pro Karte.
  • QIAcard Indicating FTA Karten enthalten einen rosa Farbstoff, der weiß wird, wenn eine farblose Probe, z. B. Bukkalzellen oder Speichel, aufgetragen wird.
  • Stabilisierung und Schutz von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur mit Punktvolumen von 125 μl.
  • Lysiert Zellen bei Kontakt, denaturiert Proteine und verhindert den DNA-Abbau.
Spezifikation
Beschreibung Für das Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von in der Wange entnommenen DNA-Proben.
Format Karte
Probentyp Aus der Wange entnommene DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Direkte STR-Amplifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Forensik, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung, Plasmidanalysen, Nahrungsmittel- und Agrikulturtests, Medikamentenentwicklung, Genomik, STR-Analysen, Tierbestimmung, Gesamtgenomamplifikation, Molekularbiologie
Enthält Rosa Farbstoff mit Indikator
Anzahl Proben 4
Produkttyp FTA Classic-Karten mit Indikator
Menge 25 Packungen
Probenvolumen 125 μl