Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indigo carmine |
| Namenshinweis | Pure |
| Absorptionsverhältnis | 0.98 to 1.07 |
| Farbstoffgehalt | 80% min. |
| Beilstein | 25, 304 |
| Merck Index | 15, 4982 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Lambda max. | 608 to 612nm |
| Formelmasse | 466.34 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.