Learn More
Indigo-Karmin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457982 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11457982 100 g
11447982 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457982 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215263880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indigokarmin wird als Farbstoff verwendet.
  • Indigo Carmine eignet sich zur Färbung von Negri-Körperchen.
  • Es kann als Kontrastfärbung für Plasma verwendet werden, wenn rote Kernfärbungen eingesetzt werden.
Chemische Identifikatoren
CAS 860-22-0
Summenformel C16H8N2Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 466.35
MDL-Nummer MFCD00005723
InChI-Schlüssel KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonym Acid Blue 74, Indigo-5, 5'-disulfonic acid disodium salt
PubChem CID 5284351
IUPAC-Name Dinatrium-(E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolyliden]-5,5'-disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Extinktion λ Max (Wasser) 608 bis 610 nm
Chemischer Name oder Material Indigo carmine
Namenshinweis Zellbiologie und -analyse, Molekularbiologie
Prozentgehaltsbereich ˜85 %
Farbe Purpur
Löslichkeitsinformationen 10 bis 50 mg/ml bei 70,7 °F
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 466.3
Güte Histologisch
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.