Learn More
Indigo-Carminlösung, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15675830 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15675830 500 mL Poly-Flasche 500 Milliliter
15665830 100 mL Poly-Flasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675830 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 55928500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 860-22-0
Summenformel C16H8N2Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 466.35
MDL-Nummer MFCD00005723
InChI-Schlüssel KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
PubChem CID 5284351
IUPAC-Name Dinatrium-(E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolyliden]-5,5'-disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indigo carmine solution
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
UN-Nummer UN3264
Formelmasse 466.35g/mol
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.01g/mL at 20°C
Farbe Blau
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig