Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigo, synthetisch
Artikelnummer. p-148207 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10206940
Marke: Thermo Scientific Chemicals 212130250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 482-89-3 | C16H10N2O2 | 262.268 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 482-89-3
Summenformel C16H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.268
MDL-Nummer MFCD00005722
InChI-Schlüssel COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
Synonym C.I. 73000, Vat Blue 1
PubChem CID 5318432
IUPAC-Name (2E)-2-(3-Oxo-1H-Indol-2-Yliden)-1H-Indol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=C3C(=O)C4=CC=CC=C4N3)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indigo
Namenshinweis synthetic
Beilstein 24, 417
Merck Index 15, 4981
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 262.26
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Blau bis Violett
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indigo
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.