missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für Albumin bis Cystatin im Bereich spezifischer Proteine

Artikelnummer. 10655377 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
Cystatin C
Cystatin C-Kalibrator
Cystatin C-Kontrolle
Komplement C3
Komplement C4
Menge:
2 x 1 ml
2 x 3 ml
3 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Menge Packungsgröße
10655377 Cystatin C 2 x 3 ml 1 Stück
10384585 Cystatin C-Kalibrator 2 x 1 ml 1 Stück
10262175 Cystatin C-Kontrolle 3 x 1 ml 1 Stück
10140905 Komplement C4 2 x 3 ml 1 Stück
10180855 Komplement C3 2 x 3 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10655377 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 981911
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erhöhen Sie die Testeffizienz mit unseren gebrauchsfertigen, mit einem Barcode versehenen spezifischen Proteinreagenzien, Albumin bis CRP, des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems.

Effizienteres Arbeiten mit unseren gebrauchsfertigen, mit einem Barcode versehenen Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für Albumin bis Cystatin im Bereich spezifischer Proteine, die Tests für spezifische Protein mit über 20 immunturbidimetrischen Methoden enthalten.

Alle Konelab und Indiko Methoden basieren auf sorgfältig erstellten Applikationen für Barcode-Systemreagenzien. Kalibratoren und Kontrollen sind in separaten Kits erhältlich.

Leistungsmerkmale:
  • Die hochwertigen Reagenzien sind zur automatischen Identifikation mit einem Barcode versehen.
  • Die Reagenzien sind zum Großteil in gebrauchsfertiger, flüssiger Form erhältlich.
  • Besondere Aufmerksamkeit wurde der Optimierung der Packungsgrößen gewidmet.
  • Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben.
Bestellinformationen: Nicht in den USA erhältlich.

Spezifische Proteinanwendungen für Konelab™ und Indiko™ Analysegeräte:

  • Albumin / Mikroalbuminurie
  • Präalbumin
  • Antistreptolysin O
  • Alpha-1-Antitrypsin
  • Apolipoprotein A1 und B
  • Ceruloplasmin
  • Komplement C3 und C4
  • C-reaktives Protein
  • D-Dimere
  • Ferritin
  • HbA1c
  • Haptoglobin
  • IgA, G und M
  • Lipoprotein(a)
  • Orosomucoid
  • Rheumafaktoren
  • Löslicher Transferrin-Rezeptor
  • Transferrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Cystatin C; Kitgröße: 2 x 3 ml Antiserum
Nachweisbare Analyten Cystatin C
Probentyp Serum
Typ Reagenz
Menge 2 x 3 ml
Form Flüssig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.