Learn More
Thermo Scientific™ Kalibratoren und Kontrollen für die Indiko™ und Konelab™ Systeme
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Beschreibung:
Abtrol Steuer
HDL/LDL Chol-Calibrator
Lipotrol-Kontrolle
Nortrol Kontrolle
UTrol-Kontrolle, hoch
eCal Kalibrator;
sCal-Kalibrator
uTrol-Kontrolle
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
5 Stück
Descrizione
Verwenden Sie Kalibratoren und Kontrollen für die Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systeme für präzise Testergebnisse. Indiko und Konelab Analysensysteme sind voll automatisiert für Routine- und Spezialtests wie Tests auf spezifische Proteine, Drogentests und Arzneimittelüberwachung. Alle Indiko™ und Konelab™ Methoden basieren auf sorgfältig entwickelten Anwendungen unter Verwendung von Systemreagenzien mit Barcode, die für optimale Effizienz zusammengestellt wurden.
Leistungsmerkmale:
- Auf Basis von Menschen- oder Rinderserum oder -urin
- Bereitgestellt in gefriergetrockneter Form
- Nortrol, Abtrol und sCal sind in den USA erhältlich.
- Alle anderen Kalibratoren und Kontrollen sind nicht in den USA erhältlich.
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht IVDD; CE-Kennzeichnung |
| Beschreibung | eCal Kalibrator; |
| Probentyp | Serum, Urin, Urine |
| Typ | Kalibrator |
| Menge | 5 x 3 ml |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto