Learn More
Thermo Scientific™ Kalibratoren und Kontrollen für die Indiko™ und Konelab™ Systeme
Artikelnummer. 11326251 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
Abtrol (proper name)
HDL/LDL Cholesterin
Lipotrol
Nortrol
eCal
sCal
uTrol
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Packungsgröße
11326251 Abtrol (proper name) 1 Stück
10451728 Nortrol 1 Stück
10448085 Lipotrol 1 Stück
10428285 HDL/LDL Cholesterin 1 Stück
10262285 uTrol 5 Stück
10528505 uTrol 5 Stück
11326221 eCal 1 Stück
10714856 sCal 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11326251 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 981044
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Kalibratoren und Kontrollen für die Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systeme für präzise Testergebnisse.
Verwenden Sie Kalibratoren und Kontrollen für die Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systeme für präzise Testergebnisse. Indiko und Konelab Analysensysteme sind voll automatisiert für Routine- und Spezialtests wie Tests auf spezifische Proteine, Drogentests und Arzneimittelüberwachung. Alle Indiko™ und Konelab™ Methoden basieren auf sorgfältig entwickelten Anwendungen unter Verwendung von Systemreagenzien mit Barcode, die für optimale Effizienz zusammengestellt wurden.
Leistungsmerkmale:
  • Auf Basis von Menschen- oder Rinderserum oder -urin
  • Bereitgestellt in gefriergetrockneter Form
Bestellinformationen:
  • Nortrol, Abtrol und sCal sind in den USA erhältlich.
  • Alle anderen Kalibratoren und Kontrollen sind nicht in den USA erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht IVDD; CE-Kennzeichnung
Nachweisbare Analyten Abtrol (proper name)
Probentyp Serum, Urin
Typ Regelung
Menge 10 x 5 ml