Learn More
Thermo Scientific™ Kalibratoren und Kontrollen für die Indiko™ und Konelab™ Systeme
Verwenden Sie Kalibratoren und Kontrollen für die Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systeme für präzise Testergebnisse.
169.00 € - 250.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entspricht IVDD; CE-Kennzeichnung |
---|---|
Probentyp | Serum, Urin |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10451728
|
Thermo Scientific™
981043 |
Nortrol Kontrolle |
220.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11326251
|
Thermo Scientific™
981044 |
Abtrol Steuer |
220.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10448085
|
Thermo Scientific™
981653 |
Lipotrol-Kontrolle |
221.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10428285
|
Thermo Scientific™
981657 |
HDL/LDL Chol-Calibrator |
250.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10262285
|
Thermo Scientific™
981821 |
uTrol-Kontrolle |
215.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10528505
|
Thermo Scientific™
981822 |
UTrol-Kontrolle, hoch |
215.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11326221
|
Thermo Scientific™
981830 |
eCal Kalibrator; |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10714856
|
Thermo Scientific™
981831 |
sCal-Kalibrator |
169.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Verwenden Sie Kalibratoren und Kontrollen für die Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systeme für präzise Testergebnisse. Indiko und Konelab Analysensysteme sind voll automatisiert für Routine- und Spezialtests wie Tests auf spezifische Proteine, Drogentests und Arzneimittelüberwachung. Alle Indiko™ und Konelab™ Methoden basieren auf sorgfältig entwickelten Anwendungen unter Verwendung von Systemreagenzien mit Barcode, die für optimale Effizienz zusammengestellt wurden.
Leistungsmerkmale:- Auf Basis von Menschen- oder Rinderserum oder -urin
- Bereitgestellt in lyophilisierter Form
- Nortrol, Abtrol und sCal sind in den USA erhältlich.
- Alle anderen Kalibratoren und Kontrollen sind nicht in den USA erhältlich.
Spezifikation
Entspricht IVDD; CE-Kennzeichnung | |
Serum, Urin |