missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Cholesterin-Reagenzien

Artikelnummer. 10435975 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 60 ml
12 x 20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
240 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10435975 10 x 60 ml 1 Stück
17723637 12 x 20 ml 240 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10435975 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 981812

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Standardisierte Methoden für Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Cholesterin-Reagenzien.

Standardmethode für Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Cholesterin-Reagenzien, die über 30 sorgfältig ausgewählte Methoden bieten. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.

Indiko™ und Konelab™ Anwendungen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen. Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und -Kontrollen angeboten, die eine Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien gewährleisten.

Bestellinformationen: Nicht verfügbar in den USA, mit Ausnahme von Glucose-Hexokinase.

Anwendungen in der klinischen Chemie für Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte:
  • Saure Phosphatase
  • Albumin
  • ALP
  • ALT
  • Amylase
  • AST
  • Bilirubin direkt und gesamt
  • Calcium
  • Cholesterin
  • HDL und LDL Cholesterol
  • Cholinesterase
  • CO2
  • Creatinkinase
  • CK-MB
  • Kreatinin
  • Gamma-GT
  • Glukose
  • alpha-HBDH
  • Eisen
  • LDH
  • Lipase
  • Magnesium
  • Phosphor
  • Gesamt-Protein
  • Triglyceride
  • U/CSF Protein
  • Harnstoff
  • Harnsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Beschreibung Cholesterin; Kitgröße: 10 x 60 ml
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten Cholesterin
Probentyp Serum, Urin
Typ Reagenz
Menge 10 x 60 ml
Form Flüssig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.