Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Cholesterin-Reagenzien
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Standardmethode für Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Cholesterin-Reagenzien, die über 30 sorgfältig ausgewählte Methoden bieten. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
Bestellinformationen: Nicht verfügbar in den USA, mit Ausnahme von Glucose-Hexokinase.
Anwendungen in der klinischen Chemie für Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte:
- Saure Phosphatase
- Albumin
- ALP
- ALT
- Amylase
- AST
- Bilirubin direkt und gesamt
- Calcium
- Cholesterin
- HDL und LDL Cholesterol
- Cholinesterase
- CO2
- Creatinkinase
- CK-MB
- Kreatinin
- Gamma-GT
- Glukose
- alpha-HBDH
- Eisen
- LDH
- Lipase
- Magnesium
- Phosphor
- Gesamt-Protein
- Triglyceride
- U/CSF Protein
- Harnstoff
- Harnsäure
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
| Beschreibung | Cholesterin ; Kit Größe: 12 x 20 ml |
| CE-Zeichen | ja |
| Nachweisbare Analyten | Cholesterol |
| Probentyp | Serum, Urine |
| Typ | Reagent |
| Menge | 12 x 20 ml |
| Form | Flüssig |