missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System CK und CK-MB Reagenzien

Artikelnummer. 15259667 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 65 ml
Nachweisbare Analyten:
CK
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Nachweisbare Analyten Packungsgröße
15259667 2 x 65 ml CK 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15259667 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 981828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00 €
    194.79 € / 1 Stück
    Sparen 91.21 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sorgen Sie für die komplette Standardisierung von Verfahren mit CK- und CK-MB-Reagenzien des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems.

Standard Methoden für System CK und CK-MB Reagenzien auf Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™Systemen, die über 30 sorgfältig ausgewählte Methoden bieten. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.

Indiko™ und Konelab™ Anwendungen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen. Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und Kontrollen angeboten, die eine Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien gewährleisten.

Bestellinformationen: Nicht verfügbar in den USA, mit Ausnahme von Glucose-Hexokinase.

Anwendungen in der klinischen Chemie für Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte:
  • Saure Phosphatase
  • Albumin
  • ALP
  • ALT
  • Amylase
  • AST
  • Bilirubin direkt und gesamt
  • Calcium
  • Cholesterin
  • HDL und LDL Cholesterol
  • Cholinesterase
  • CO2
  • Creatinkinase
  • CK-MB
  • Kreatinin
  • Gamma-GT
  • Glukose
  • alpha-HBDH
  • Eisen
  • LDH
  • Lipase
  • Magnesium
  • Phosphor
  • Gesamt-Protein
  • Triglyceride
  • U/CSF Protein
  • Harnstoff
  • Harnsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Beschreibung CK; Kitgröße: 2 x 65 ml
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten CK
Probentyp Serum
Typ Reagenz
Menge 2 x 65 ml
Form Flüssig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.