missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Indiko™ Und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, saure Phosphatase bis Kreatinin

Artikelnummer. 10019124 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 5 ml
20 x 4 ml
4 x 24 ml
4 x 25 ml
4 x 60 ml
5 x 10 ml
6 x 24 ml
6 x 60 ml
7 x 50 ml
8 x 20 ml
8 x 20 ml
10 x 20 ml
12 x 20 ml
Nachweisbare Analyten:
ALT/GPT
AST/GOT
Albumin
Alkalische Phosphatase
Amylase
Bilirubin, konjugiert
Calcium
Direkt-Bilirubin
Gesamt-Bilirubin
HDL Cholesterol
Hydrogencarbonate
Kreatinin
LDL-Cholesterin
Pyridoxal Phosphate Pyridoxalphosphat
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
160 Milliliter
80 Milliliter
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Nachweisbare Analyten unitSize
10019124 6 x 60 ml Albumin 1 Stück
15329290 5 x 10 ml Hydrogencarbonate 1 Milliliter
10078734 7 x 50 ml ALT/GPT 1 Stück
11985152 7 x 50 ml AST/GOT 1 Stück
10282855 8 x 20 ml Kreatinin 1 Stück
10171045 8 x 20 ml Albumin 1 Stück
10181055 4 x 24 ml LDL-Cholesterin 1 Stück
17783627 8 x 20 ml ALT/GPT 160 Milliliter
17793627 8 x 20 ml AST/GOT 160 Milliliter
10160955 6 x 60 ml Calcium 1 Stück
10344275 10 x 20 ml Alkalische Phosphatase 1 Stück
10703326 4 x 5 ml Pyridoxal Phosphate Pyridoxalphosphat 1 Stück
10733116 8 x 20 ml Calcium 1 Stück
10131005 4 x 60 ml Gesamt-Bilirubin 1 Stück
10457505 12 x 20 ml Amylase 1 Stück
10272855 6 x 60 ml Kreatinin 1 Stück
10222865 6 x 24 ml HDL Cholesterol 1 Stück
17763637 20 x 4 ml Bilirubin, konjugiert 80 Milliliter
15771857 4 x 25 ml Direkt-Bilirubin 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10019124 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 981358
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Standardisieren Sie Ihre Prozesse mit den erstklassigen Methoden von Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systemen für die klinische Chemie.

Sorgen Sie für die komplette Standardisierung von Verfahren mit Reagenzien für die klinische Chemie des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems, das erstklassige Methodologien bietet, darunter mehr als 30 sorgfältig ausgewählte Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Strenge Qualitätskontrollen und kontinuierliche Optimierungen gewährleisten kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.

  • Indiko™ und Konelab™ Anwendungen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen.
  • Die hochentwickelten Indiko und Konelab Analysensysteme sind bewährte Systeme für die Routine klinischer Chemie, ISEs, spezifischer Proteine, TDMs und DATs.
  • Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben
  • Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und Kontrollen angeboten, die eine Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien gewährleisten
Bestellinformationen: Nicht verfügbar in den USA, mit Ausnahme von Glucose-Hexokinase.

Klinisch-chemische Applikationen für Indiko und Konelab Analysengeräte:
  • Saure Phosphatase
  • Albumin
  • ALP
  • ALT
  • Amylase
  • AST
  • Bilirubin direkt und gesamt
  • Calcium
  • Cholesterin
  • HDL und LDL Cholesterol
  • Cholinesterase
  • CO2
  • Creatinkinase
  • CK-MB
  • Kreatinin
  • Gamma-GT
  • Glukose
  • alpha-HBDH
  • Eisen
  • LDH
  • Lipase
  • Magnesium
  • Phosphor
  • Gesamt-Protein
  • Triglyceride
  • U/CSF Protein
  • Harnstoff
  • Harnsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Nachweisbare Analyten Albumin
Probentyp Serum
Typ Reagenz
Menge 6 x 60 ml
Form Flüssig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.