Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ Und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, saure Phosphatase bis Kreatinin
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Sorgen Sie für die komplette Standardisierung von Verfahren mit Reagenzien für die klinische Chemie des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems, das erstklassige Methodologien bietet, darunter mehr als 30 sorgfältig ausgewählte Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Strenge Qualitätskontrollen und kontinuierliche Optimierungen gewährleisten kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
- Indiko™ und Konelab™ Anwendungen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen.
- Die hochentwickelten Indiko und Konelab Analysensysteme sind bewährte Systeme für die Routine klinischer Chemie, ISEs, spezifischer Proteine, TDMs und DATs.
- Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben
- Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und Kontrollen angeboten, die eine Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien gewährleisten
Klinisch-chemische Applikationen für Indiko und Konelab Analysengeräte:
- Saure Phosphatase
- Albumin
- ALP
- ALT
- Amylase
- AST
- Bilirubin direkt und gesamt
- Calcium
- Cholesterin
- HDL und LDL Cholesterol
- Cholinesterase
- CO2
- Creatinkinase
- CK-MB
- Kreatinin
- Gamma-GT
- Glukose
- alpha-HBDH
- Eisen
- LDH
- Lipase
- Magnesium
- Phosphor
- Gesamt-Protein
- Triglyceride
- U/CSF Protein
- Harnstoff
- Harnsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisbare Analyten | AST/GOT |
| Probentyp | Serum |
| Typ | Reagenz |
| Menge | 7 x 50 ml |
| Form | Flüssig |