Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für D-Dimere bis Transferrin im Bereich spezifischer Proteine
Artikelnummer. 10038254 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
HBA1c Vorbehandlungsflüssigkeit; Kitgröße: 12 x 20 ml
Haptoglobin; Kit-Größe:2 x 3 ml Antiserum
HbA1c; Kit-Größe: 2 x 17,1 ml gesamt für HbA1c
HbA1c; Kit-Größe: 6 x 17, 1 ml gesamt für HbA1c
IgA; Kitgröße: 2 x 3 ml Antiserum
IgG; Kit-Größe:2 x 3 ml Antiserum
IgM; Kitgröße: 2 x 3 ml Antiserum
Kalibrator
SpeciCal Proteinkalibrator; Kitgröße: 5 x 1 ml
Specitrol High; Kitgröße: 5 x 1 ml
Specitrol; Kitgröße: 5 x 1 ml
Transferrin; Kitgröße: 2 x 3 ml Antiserum
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10038254
Marke: Thermo Scientific™ 981935
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit spezifischen Proteinreagenzien des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems können Sie aus einem spezifischen Proteintestmenü mit über 20 immunturbidimetrischen Methoden auswählen.
Profitieren Sie von erstklassigen Methoden mit standardisierter Leistungsfähigkeit mit den Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systemen mit D-Dimer bis hin zu Transferrin als spezifische Proteinreagenzien für eine Proteintestauswahl mit über 20 immunturbidimetrischen Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Sie werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet die kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
Alle Konelab und Indiko Methoden basieren auf sorgfältig getesteten Applikationen für Systemreagenzien mit Barcode. Alle Methoden werden vorkonfiguriert geliefert, und Kalibratoren und Kontrollen sind in separaten Kits erhältlich. Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben.
Bestellinformationen: Nicht in den USA erhältlich.
Spezifische Proteinapplikationen für Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte:
  • Albumin / Mikroalbuminurie
  • Präalbumin
  • Antistreptolysin O
  • Alpha-1-Antitrypsin
  • Apolipoprotein A1 und B
  • Ceruloplasmin
  • Komplement C3 und C4
  • C-reaktives Protein
  • Cystatin C
  • D-Dimer
  • Ferritin
  • HbA1c
  • Haptoglobin
  • IgA, G und M
  • Lipoprotein(a)
  • Myoglobin
  • Orosomucoid
  • Rheumafaktoren
  • Löslicher Transferrin Rezeptor
  • Transferrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Beschreibung Haptoglobin; Kit-Größe:2 x 3 ml Antiserum
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten Haptoglobin
Probentyp Serum
Typ Reagenz
Menge 2 x 3 ml
Form Flüssig