missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für D-Dimere bis Transferrin im Bereich spezifischer Proteine

Artikelnummer. 10347959 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
Haptoglobin
HbA1c
HbA1c Vorbehandlungsflüssigkeit
HbA1c.
IgA
IgG
IgM
SpeciCal Proteinkalibrator
Specitrol
Specitrol High
Transferrin
Menge:
12 × 20 ml
2 x 17,1 ml gesamt für HbA1c
2 x 3 ml
3 x 2 ml
5 x 1 ml
6 x 17, 1 ml gesamt für HbA1c
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Menge unitSize
10347959 IgG 2 x 3 ml 1 Stück
10558685 Transferrin 2 x 3 ml 1 Stück
10242895 Specitrol 5 x 1 ml 1 Stück
15508379 HbA1c 6 x 17, 1 ml gesamt für HbA1c 1 Set
15598369 - 3 x 2 ml 1 Stück
10684617 Specitrol High 5 x 1 ml 1 Stück
10458065 SpeciCal Proteinkalibrator 5 x 1 ml 1 Stück
10028934 IgA 2 x 3 ml 1 Stück
10141005 IgM 2 x 3 ml 1 Stück
17795084 HbA1c Vorbehandlungsflüssigkeit 12 × 20 ml 1 Set
10038254 Haptoglobin 2 x 3 ml 1 Stück
17705094 HbA1c. 2 x 17,1 ml gesamt für HbA1c 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10347959 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 981937
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit spezifischen Proteinreagenzien des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems können Sie aus einem spezifischen Proteintestmenü mit über 20 immunturbidimetrischen Methoden auswählen.

Profitieren Sie von erstklassigen Methoden mit standardisierter Leistungsfähigkeit mit den Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systemen mit D-Dimer bis hin zu Transferrin als spezifische Proteinreagenzien für eine Proteintestauswahl mit über 20 immunturbidimetrischen Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Sie werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet die kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.

Alle Konelab und Indiko Methoden basieren auf sorgfältig getesteten Applikationen für Systemreagenzien mit Barcode. Alle Methoden werden vorkonfiguriert geliefert, und Kalibratoren und Kontrollen sind in separaten Kits erhältlich. Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben.

Bestellinformationen: Nicht in den USA erhältlich.

Spezifische Proteinapplikationen für Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte:

  • Albumin / Mikroalbuminurie
  • Präalbumin
  • Antistreptolysin O
  • Alpha-1-Antitrypsin
  • Apolipoprotein A1 und B
  • Ceruloplasmin
  • Komplement C3 und C4
  • C-reaktives Protein
  • Cystatin C
  • D-Dimer
  • Ferritin
  • HbA1c
  • Haptoglobin
  • IgA, G und M
  • Lipoprotein(a)
  • Myoglobin
  • Orosomucoid
  • Rheumafaktoren
  • Löslicher Transferrin Rezeptor
  • Transferrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Beschreibung IgG; Kit-Größe:2 x 3 ml Antiserum
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten IgG
Probentyp Serum
Typ Reagenz
Menge 2 x 3 ml
Form Flüssig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.