Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für D-Dimere bis Transferrin im Bereich spezifischer Proteine
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Profitieren Sie von erstklassigen Methoden mit standardisierter Leistungsfähigkeit mit den Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systemen mit D-Dimer bis hin zu Transferrin als spezifische Proteinreagenzien für eine Proteintestauswahl mit über 20 immunturbidimetrischen Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Sie werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet die kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
Bestellinformationen: Nicht in den USA erhältlich.
Spezifische Proteinapplikationen für Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte:
- Albumin / Mikroalbuminurie
- Präalbumin
- Antistreptolysin O
- Alpha-1-Antitrypsin
- Apolipoprotein A1 und B
- Ceruloplasmin
- Komplement C3 und C4
- C-reaktives Protein
- Cystatin C
- D-Dimer
- Ferritin
- HbA1c
- Haptoglobin
- IgA, G und M
- Lipoprotein(a)
- Myoglobin
- Orosomucoid
- Rheumafaktoren
- Löslicher Transferrin Rezeptor
- Transferrin
Spécification
Spécification
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
| Beschreibung | Transferrin; Kitgröße: 2 x 3 ml Antiserum |
| CE-Zeichen | Ja |
| Nachweisbare Analyten | Transferrin |
| Probentyp | Serum |
| Typ | Reagenz |
| Menge | 2 x 3 ml |
| Form | Flüssig |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.