missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Elektrolyt-Reagenzien

Artikelnummer. 10680756 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Reagenz
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
10680756 Reagenz 1 Stück
10211655 Reagenz 1 Stück
10686137 Reagenz 1 Stück
10569805 Reagenz 1 Stück
10120515 Reagenz 1 Stück
10476315 Reagenz 1 Stück
10119784 Reagenz 1 Stück
10712896 Reagenz 1 Stück
10650946 Reagenz 1 Stück
10262725 Reagenz 1 Stück
10713086 Reagenz 1 Stück
10069014 Reagenz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10680756 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 980314
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Elektrolytreagenzien des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems, die bei kleinen Probenmengen den tatsächlichen Elektrolytstatus wiedergeben, sorgen für fehlerfreie und zuverlässige Ergebnisse.

Korrekte und zuverlässige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Elektrolyt-Reagenzien, die durch direkte Messung in Verbindung mit wartungsfreien Elektroden selbst bei kleinen Probenmengen den Elektrolytstatus wiedergeben.

Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte verwenden eine direkte Messmethode, die allgemein als die genaueste ISE-Methode betrachtet wird. Beide Analysensysteme messen Na+, K+ und Cl-. Beim Konelab Gerät ist Li+ als optionales Extra verfügbar und bei Konelab PRIME 30 und 60 zusätzlich Ca2+ und pH-Wert.

  • In Analysensysteme mit ISE-Einheit können Elektrolyt-Messungen simultan zu photometrischen Tests durchgeführt werden
  • Der Elektrodenblock befindet sich im separaten Dispenserarm.
  • Die Elektroden sind gebrauchsfertig: Öffnen Sie einfach die Packung und stecken Sie die Elektrode zum Block zusammen.

Bestellinformationen: Ionisiertes Kalzium, pH und Lithium sind in den USA nicht erhältlich.

Für Indiko und Konelab stehen folgende Anwendungen für Elektrolyte zur Verfügung:

Für Serum-Messungen:

  • Kalium
  • Natrium
  • Chlorid

Bei Konelab nur für Serum-Messungen:

  • Ionisiertes Calcium
  • pH
  • Lithium

Bei Konelab für Urin-Messungen:

  • Kalium
  • Natrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Nachweisbare Analyten ISE-Referenz, Sodium, Chloride, Calcium, pH, Lithium
Probentyp Plasma, Serum
Typ Reagenz
Menge 5 mL
Form Flüssig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.