Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Elektrolyt-Reagenzien
Artikelnummer. 10712896 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Priming solution
Reagenz
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10712896 Reagenz 1 Stück
10680756 Reagenz 1 Stück
10211655 Reagenz 1 Stück
10686137 Reagenz 1 Stück
10569805 Reagenz 1 Stück
10120515 Reagenz 1 Stück
10476315 Reagenz 1 Stück
10119784 Reagenz 1 Stück
10650946 Reagenz 1 Stück
10262725 Reagenz 1 Stück
10713086 Reagenz 1 Stück
10069014 Reagenz 1 Stück
10486315 Priming solution 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10712896 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 981594
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Elektrolytreagenzien des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems, die bei kleinen Probenmengen den tatsächlichen Elektrolytstatus wiedergeben, sorgen für fehlerfreie und zuverlässige Ergebnisse.
Korrekte und zuverlässige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Elektrolyt-Reagenzien, die durch direkte Messung in Verbindung mit wartungsfreien Elektroden selbst bei kleinen Probenmengen den Elektrolytstatus wiedergeben.
Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte verwenden eine direkte Messmethode, die allgemein als die genaueste ISE-Methode betrachtet wird. Beide Analysensysteme messen Na+, K+ und Cl-. Beim Konelab Gerät ist Li+ als optionales Extra verfügbar und bei Konelab PRIME 30 und 60 zusätzlich Ca2+ und pH-Wert.
  • In Analysensysteme mit ISE-Einheit können Elektrolyt-Messungen simultan zu photometrischen Tests durchgeführt werden
  • Der Elektrodenblock befindet sich im separaten Dispenserarm.
  • Die Elektroden sind gebrauchsfertig: Öffnen Sie einfach die Packung und stecken Sie die Elektrode zum Block zusammen.
Bestellinformationen: Ionisiertes Kalzium, pH und Lithium sind in den USA nicht erhältlich.
Für Indiko und Konelab stehen folgende Anwendungen für Elektrolyte zur Verfügung:
Für Serum-Messungen:
  • Kalium
  • Natrium
  • Chlorid
Bei Konelab nur für Serum-Messungen:
  • Ionisiertes Calcium
  • pH
  • Lithium
Bei Konelab für Urin-Messungen:
  • Kalium
  • Natrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisbare Analyten Natrium
Probentyp Plasma, Serum
Typ Reagenz
Menge Each