missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Elektrolyt-Reagenzien

Artikelnummer. p-4527927 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Calcium-Elektrode
Chlorid-Elektrode
ISE Kalibrator 1
ISE Kalibrator 2 und 3
ISE Kalibrator 4
Kalium-Elektrode
Natrium-Elektrode
Reference Electrode Solution
Referenzelektrode
Select-Ion Protein-basierende Kontrolle (hoch)
Select-Ion Protein-basierende Kontrolle (normal)
pH-Elektrode
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10680756

Marke: Thermo Scientific™ 980314

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Elektrolytreagenzien des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems, die bei kleinen Probenmengen den tatsächlichen Elektrolytstatus wiedergeben, sorgen für fehlerfreie und zuverlässige Ergebnisse.

Korrekte und zuverlässige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Elektrolyt-Reagenzien, die durch direkte Messung in Verbindung mit wartungsfreien Elektroden selbst bei kleinen Probenmengen den Elektrolytstatus wiedergeben.

Indiko™ und Konelab™ Analysengeräte verwenden eine direkte Messmethode, die allgemein als die genaueste ISE-Methode betrachtet wird. Beide Analysensysteme messen Na+, K+ und Cl-. Beim Konelab Gerät ist Li+ als optionales Extra verfügbar und bei Konelab PRIME 30 und 60 zusätzlich Ca2+ und pH-Wert.

  • In Analysensysteme mit ISE-Einheit können Elektrolyt-Messungen simultan zu photometrischen Tests durchgeführt werden
  • Der Elektrodenblock befindet sich im separaten Dispenserarm.
  • Die Elektroden sind gebrauchsfertig: Öffnen Sie einfach die Packung und stecken Sie die Elektrode zum Block zusammen.

Bestellinformationen: Ionisiertes Kalzium, pH und Lithium sind in den USA nicht erhältlich.

Für Indiko und Konelab stehen folgende Anwendungen für Elektrolyte zur Verfügung:

Für Serum-Messungen:

  • Kalium
  • Natrium
  • Chlorid

Bei Konelab nur für Serum-Messungen:

  • Ionisiertes Calcium
  • pH
  • Lithium

Bei Konelab für Urin-Messungen:

  • Kalium
  • Natrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Reference Electrode Solution
Nachweisbare Analyten ISE-Referenz
Probentyp Plasma, Serum
Typ Reagenz
Menge 5 mL
Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt