Learn More
THERMOFISHER SCIENTIFIC AUSTRALIA PTY LTD Indiko Waschlösung
Artikelnummer. 10656240 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10656240 6 x 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10656240 Lieferant THERMOFISHER SCIENTIFIC AUSTRALIA PTY LTD Lieferanten-Nr. 980929
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indiko Waschlösung, 6 x 100 ml
  • Indiko Waschlösung
  • 6 x 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Waschlösung
Beschreibung Waschlösung
Menge 6 x 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Washing solution 4.5%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite