Learn More
Indisetron, TRC
Artikelnummer. 30404522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404522 10 mg 10 Milligramm
30390779 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30404522 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI53250010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141549-75-9
Summenformel C17H23N5O
Molekulargewicht (g/mol) 313.4
Synonym N-[(7-endo)-3,9-Dimethyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-(3,9-Dimethyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
IUPAC-Name N-[(1S,5R)-3,9-Dimethyl-3,9-Diazabicyclo[3.3.1]Nonan-7-yl]-1H-Indazol-3-Carboxamid
SMILES CN1C[C@H]2C[C@H](C[C@@H](C1)N2C)NC(=O)c3n[nH]c4ccccc34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indisetron
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H23N5O/c1-21-9-12-7-11(8-13(10-21)22(12)2)18-17(23)16-14-5-3-4-6-15(14)19-20-16/h3-6,11-13H,7-10H2,1-2H3,(H,18,23)(H,19,20)/t11-,12-,13+
Formelmasse 313.1903